Tlačiť
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10799.09 A10799.18 A10799.30
A10799.09EA 33.69 EUR
A10799.09 A10799.18 A10799.30
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 41727-47-3 Molecular Formula: C8H6Br2O3 Formula Weight: 309.94 Melting Point: 123-125° Beilstein Reference: 2373854
Vzorec: C₈H₆Br₂O₃
Mw: 309.94
Teplota tavenia: 123…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016416
Číslo CAS: 41727-47-3
EINECS: 255-521-8