Tlačiť
Dimethyl-2-aminoterephthalate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dimethyl aminoterephthalate, 2-Aminodimethyl terephthalate
A10567.0B A10567.18 A10567.30
A10567.0BEA 845.17 EUR
A10567.0B A10567.18 A10567.30
Dimethyl-2-aminoterephthalate 99%
Dimethyl-2-aminoterephthalate
Purity: 99% CAS No.: 5372-81-6 Molecular Formula: C10H11NO4 Formula Weight: 209.20 Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 2808505
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Teplota tavenia: 130…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008427
Číslo CAS: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2