Methyl-3-methyl-2-furoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10541.14
A10541.06
A10541.09
A10541.14EA
344.16
EUR
A10541.14
A10541.06
A10541.09
Methyl-3-methyl-2-furoate ≥98%
Methyl-3-methyl-2-furoate
Purity: 98%
CAS No.: 6141-57-7
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 82°(180°F)
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 60°/1mm
Beilstein Reference: 116835
MDL No.: MFCD00014110
Vzorec:
C₇H₈O₃ Teplota varu: 60 °C (1 mmHg) Teplota tavenia: 33…37 °C Teplota vzplanutia: 82 °C (180 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014110 Číslo CAS: 6141-57-7 EINECS: 228-131-0 |