2-Picolyl chloride hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
A10226.14
A10226.06
A10226.22
A10226.14EA
155.42
EUR
A10226.14
A10226.06
A10226.22
2-Picolyl chloride hydrochloride ≥98%
2-Picolyl chloride hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 6959-47-3
Molecular Formula: C6H6ClN.HCl
Formula Weight: 164.04
Melting Point: 120-124°
Beilstein Reference: 3689155
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012811
Vzorec:
C₆H₇Cl₂N Mw: 164.03 Teplota tavenia: 120…124 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012811 Číslo CAS: 6959-47-3 EINECS: 230-149-9 OSN: 3261 ADR: 8 III |