Tlačiť
1-(2-Aminoethyl)piperazine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10154.0B A10154.30
A10154.0BEA 105.9 EUR
A10154.0B A10154.30
1-(2-Aminoethyl)piperazine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 140-31-8 Molecular Formula: C6H15N3 Formula Weight: 129.21 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5000 Melting Point: -19° Boiling Point: 222° Beilstein Reference: 104363 UN No.: 2815 MDL No.: MFCD00005971
Vzorec: C₆H₁₅N₃
Teplota varu: 222 °C
Teplota tavenia: –19 °C
Hustota: 0,983
Teplota vzplanutia: 93 °C (199 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005971
Číslo CAS: 140-31-8
EINECS: 205-411-0
OSN: 2815
ADR: 8,III