Tlačiť
Copper(II) cyclohexanebutyrate Cu 15,8% for atomic absorption spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
87262.03 87262.06
87262.03EA 38.37 EUR
87262.03 87262.06
Copper(II) cyclohexanebutyrate Cu 15,8% for atomic absorption spectroscopy
Copper(II) cyclohexanebutyrate
CAS No.: 2218-80-6 Molecular Formula: C20H34CuO4 Formula Weight: 402.01 Physical Form: Powder Melting Point: 126° dec. MDL No.: MFCD00036399
Vzorec: C₂₀H₃₄CuO₄
Mw: 402.03
Teplota tavenia: 126 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036399
Číslo CAS: 2218-80-6
EINECS: 218-723-7