Dibutyltin dilaurate ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 95%
CAS No.: 77-58-7
Molecular Formula: C32H64O4Sn
Formula Weight: 631.55
Flash Point: 235°(455°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.066
Refractive Index: 1.4730
Appearance: Pale yellow
Melting Point:
Vzorec:
C₃₂H₆₄O₄Sn Teplota varu: >204 °C (12 mmHg) Teplota tavenia: <10 °C Hustota: 1,066 Teplota vzplanutia: 235 °C (455 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008963 Číslo CAS: 77-58-7 EINECS: 201-039-8 OSN: 2788 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3038 |