Gallium(III) ethanolate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Gallium(III) ethoxide
44859.03
44859.06
44859.03EA
99.34
EUR
44859.03
44859.06
Gallium(III) ethanolate
Gallium(III) ethanolate
CAS No.: 2572-25-0
Molecular Formula: C6H15GaO3.xHOCH2CH3
Formula Weight: 204.90
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.25
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD01866730
Vzorec:
C₆H₁₅GaO₃ Mw: 204.91 Hustota: 1.25 Teplota vzplanutia: 68 °C (154 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01866730 Číslo CAS: 2572-25-0 |