Tlačiť
Gallium(III) ethanolate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Gallium(III) ethoxide
44859.03 44859.06
44859.03EA 99.34 EUR
44859.03 44859.06
Gallium(III) ethanolate
Gallium(III) ethanolate
CAS No.: 2572-25-0 Molecular Formula: C6H15GaO3.xHOCH2CH3 Formula Weight: 204.90 Flash Point: 68°(154°F) Physical Form: Liquid Density: 1.25 Appearance: Yellow MDL No.: MFCD01866730
Vzorec: C₆H₁₅GaO₃
Mw: 204.91
Hustota: 1.25
Teplota vzplanutia: 68 °C (154 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01866730
Číslo CAS: 2572-25-0