cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II) ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 24.2%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41008.06
41008.03
41008.06EA
915.36
EUR
41008.06
41008.03
cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II) ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 24.2%, Premion®
cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II)
Purity: 99.95%
CAS No.: 15604-36-1
Molecular Formula: PtCl2[P(C6H5)3]2
Formula Weight: 790.58
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00010825
Vzorec:
[(C₆H₅)₃P]₂PtCl₂ Teplota tavenia: 310 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010825 Číslo CAS: 15604-36-1 |