Scandium(III) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40566.03
40566.06
40566.MD
40566.03EA
128.76
EUR
40566.03
40566.06
40566.MD
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 144026-79-9
Molecular Formula: Sc(OSO2CF3)3
Formula Weight: 492.16
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00798539
Vzorec:
C₃F₉O₉S₃Sc Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00192433 Číslo CAS: 144026-79-9 |