Tlačiť
Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40315.04 40315.09
40315.04EA 49.27 EUR
40315.04 40315.09
Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate
Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate
CAS No.: 34629-25-9 Molecular Formula: Y(OSO2CF3)3.xH2O Formula Weight: 536.10(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00209623
Vzorec: C₃F₉O₉S₃Y·H₂O
Mw: 554.13
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209623
Číslo CAS: 34629-25-9