Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40315.04
40315.09
40315.04EA
49.27
EUR
40315.04
40315.09
Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate
Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate
CAS No.: 34629-25-9
Molecular Formula: Y(OSO2CF3)3.xH2O
Formula Weight: 536.10(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00209623
Vzorec:
C₃F₉O₉S₃Y·H₂O Mw: 554.13 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00209623 Číslo CAS: 34629-25-9 |