Thulium (III) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40313.04
40313.09
40313.04EA
150.42
EUR
40313.04
40313.09
Thulium (III) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Thulium (III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 141478-68-4
Molecular Formula: C3F9O9S3Tm
Formula Weight: 616.13
Physical Form: Powder
Vzorec:
C₃F₉O₉S₃Tm·H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00209617 Číslo CAS: 141478-68-4 |