Tlačiť
Terbium(III) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40312.04 40312.09
40312.04EA 121.54 EUR
40312.04 40312.09
Terbium(III) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Terbium(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 148980-31-8 Molecular Formula: Tb(OSO2CF3)3 Formula Weight: 606.12 Physical Form: Powder
Vzorec: C₃F₉O₉S₃Tb
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192461
Číslo CAS: 148980-31-8