Terbium(III) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40312.04
40312.09
40312.04EA
121.54
EUR
40312.04
40312.09
Terbium(III) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Terbium(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 148980-31-8
Molecular Formula: Tb(OSO2CF3)3
Formula Weight: 606.12
Physical Form: Powder
Vzorec:
C₃F₉O₉S₃Tb Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00192461 Číslo CAS: 148980-31-8 |