Calcium trifluoromethanesulphonate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40134.09
40134.18
40134.22
40134.09EA
154.43
EUR
40134.09
40134.18
40134.22
Calcium trifluoromethanesulphonate ≥99%
Calcium trifluoromethanesulphonate
Purity: 99% min
CAS No.: 55120-75-7
Molecular Formula: C2CaF6O6S2
Formula Weight: 338.21
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00143911
Vzorec:
C₂CaF₆O₆S₂ Teplota tavenia: Dec. Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00143911 Číslo CAS: 55120-75-7 EINECS: 232-188-7 |