Tlačiť
Tin(II) trifluoromethanesulphonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39603.03 39603.06
39603.03EA 68.59 EUR
39603.03 39603.06
Tin(II) trifluoromethanesulphonate ≥97%
Tin(II) trifluoromethanesulphonate
Purity: 97% CAS No.: 62086-04-8 Molecular Formula: Sn(CF3SO3)2 Formula Weight: 416.82 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00191251
Vzorec: C₂F₆O₆S₂Sn
Teplota tavenia: Dec.
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191251
Číslo CAS: 62086-04-8
OSN: 3288
ADR: 6.1,III