Lithium trifluoromethanesulphonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
39322.09
39322.18
39322.09EA
82.63
EUR
39322.09
39322.18
Lithium trifluoromethanesulphonate ≥97%
Lithium trifluoromethanesulphonate
Purity: 97%
CAS No.: 33454-82-9
Molecular Formula: LiCF3SO3
Formula Weight: 156.01
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 423°
MDL No.: MFCD00013227
Vzorec:
CF₃LiO₃S Teplota tavenia: 423 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013227 Číslo CAS: 33454-82-9 EINECS: 251-528-5 |