Tlačiť
Mercury(II) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39305.03 39305.06 39305.14
39305.03EA 60.17 EUR
39305.03 39305.06 39305.14
Mercury(II) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Mercury(II) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 49540-00-3 Molecular Formula: C2F6HgO6S2 Formula Weight: 498.72 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 350° UN No.: 2025 MDL No.: MFCD00144746
Vzorec: C₂F₆HgO₆S₂
Teplota tavenia: >350 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144746
Číslo CAS: 49540-00-3
OSN: 2025
ADR: 6.1,II