Potassium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
20361.09
20361.18
20361.09EA
85.84
EUR
20361.09
20361.18
Potassium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Potassium trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 2926-27-4
Molecular Formula: CF3SO3K
Formula Weight: 188.17
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00042370
Vzorec:
CF₃KO₃S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042370 Číslo CAS: 2926-27-4 |