Tlačiť
Tantalum(V) methanolate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tantalum(V) methoxide
18839.06 18839.14
18839.06EA 239.87 EUR
18839.06 18839.14
Tantalum(V) methanolate
Tantalum(V) methanolate
CAS No.: 865-35-0 Molecular Formula: C5H15O5Ta Formula Weight: 336.12 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 50° Boiling Point: 189°/10mm UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00058817
Vzorec: C₅H₁₅O₅Ta
Teplota varu: 189 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058817
Číslo CAS: 865-35-0
OSN: 3181
ADR: 4.1,III