Tlačiť
Silver perchlorate monohydrate ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11624.04 11624.09 11624.18
11624.04EA 43.26 EUR
11624.04 11624.09 11624.18
Silver perchlorate monohydrate ≥99.9% (metals basis)
Silver perchlorate monohydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 14242-05-8 Molecular Formula: AgClO4.H2O Formula Weight: 225.34 (207.32anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.800 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 485° dec. Merck Reference: 14,8523 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00149128
Vzorec: AgClO₄·1H₂O
Mw: 225.33
Teplota tavenia: 485 °C (rozkl.)
Hustota: 2.800
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149128
Číslo CAS: 14242-05-8
EINECS: 232-035-4
OSN: 1481
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,8523