Tlačiť
cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II) (≥24,2% Pt)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10492.03 10492.MD
10492.03EA 219.01 EUR
10492.03 10492.MD
cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II) (≥24,2% Pt)
cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II)
CAS No.: 15604-36-1 Molecular Formula: PtCl2[P(C6H5)3]2 Formula Weight: 790.58 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 310° dec. MDL No.: MFCD00010825
Vzorec: [(C₆H₅)₃P]₂PtCl₂
Teplota tavenia: 310 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010825
Číslo CAS: 15604-36-1