cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II) (≥24,2% Pt)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10492.03
10492.MD
10492.03EA
219.01
EUR
10492.03
10492.MD
cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II) (≥24,2% Pt)
cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II)
CAS No.: 15604-36-1
Molecular Formula: PtCl2[P(C6H5)3]2
Formula Weight: 790.58
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 310° dec.
MDL No.: MFCD00010825
Vzorec:
[(C₆H₅)₃P]₂PtCl₂ Teplota tavenia: 310 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010825 Číslo CAS: 15604-36-1 |