Tlačiť
4-Methylphthalic anhydride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
414790250 414790050 414791000
ACRO414790250EA 65.29 EUR
ACRO414790250 ACRO414790050 ACRO414791000
4-Methylphthalic anhydride 96%
4-Methylphthalic anhydride
Vzorec: C₉H₆O₃
Mw: 162.14
Teplota tavenia: 88…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041856
Číslo CAS: 19438-61-0
EINECS: 243-073-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥95 %
Titration by coupling ≥95 %