Tlačiť
3-Methylphthalic anhydride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
414780050 414780250
ACRO414780050EA 153.63 EUR
ACRO414780050 ACRO414780250
3-Methylphthalic anhydride 96%
3-Methylphthalic anhydride
Vzorec: C₉H₆O₃
Teplota tavenia: 114…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047316
Číslo CAS: 4792-30-7
EINECS: 225-344-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
Titration with TBAH ≥95 %