Tlačiť
Diethyl terephthalate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
407450250 407451000
ACRO407450250EA 188.93 EUR
ACRO407450250 ACRO407451000
Diethyl terephthalate 98%
Diethyl terephthalate
Vzorec: C₁₂H₁₄O₄
Teplota tavenia: 42…45 °C
Teplota vzplanutia: 117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039891
Číslo CAS: 636-09-9
EINECS: 211-249-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %