Tlačiť
Copper(II) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
405420050 405420250
ACRO405420050EA 126.75 EUR
ACRO405420050 ACRO405420250
Copper(II) trifluoromethanesulphonate 98%
Copper(II) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂CuF₆O₆S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077492
Číslo CAS: 34946-82-2
EINECS: 252-300-8
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light grey to light blue Powder
Titration with Na2S2O3 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 %