Tlačiť
Bis(2-ethylhexyl)adipate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
402460010 402462500 402460025
ACRO402460010EA 55.28 EUR
ACRO402460010 ACRO402462500 ACRO402460025
Bis(2-ethylhexyl)adipate 99%
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Vzorec: C₂₂H₄₂O₄
Mw: 370.57
Teplota varu: 210…218 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: –76 °C
Hustota: 0.924 g/cm³
Teplota vzplanutia: 196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009496
Číslo CAS: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA