Tlačiť
1-(2-Aminoethyl)piperazine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
400761000 400765000 400760025
ACRO400761000EA 33.65 EUR
ACRO400761000 ACRO400765000 ACRO400760025
1-(2-Aminoethyl)piperazine 99%
1-(2-Aminoethyl)piperazine
Vzorec: C₆H₁₅N₃
Teplota tavenia: –19 °C
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005971
Číslo CAS: 140-31-8
EINECS: 205-411-0
OSN: 2815
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %