Tlačiť
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
387590050 387590250
ACRO387590050EA 119.94 EUR
ACRO387590050 ACRO387590250
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃BiF₉O₉S₃
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093669
Číslo CAS: 88189-03-1
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 31.0 to 33.0 % Bi