Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
387590050
387590250
ACRO387590050EA
119.94
EUR
ACRO387590050
ACRO387590250
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec:
C₃BiF₉O₉S₃ Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02093669 Číslo CAS: 88189-03-1 OSN: 3261 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 31.0 to 33.0 % Bi |