Tlačiť
Aluminium trifluoromethanesulphonate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Aluminum trifluoromethanesulphonate, Aluminum triflate, Aluminum tris(trifluoromethanesulphonate)
383260100 383260500
ACRO383260100EA 159.42 EUR
ACRO383260100 ACRO383260500
Aluminium trifluoromethanesulphonate 99%
Aluminium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃AlF₉O₉S₃
Mw: 474.19
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143596
Číslo CAS: 74974-61-1
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %