Tlačiť
3-Chlorophthalic anhydride 95+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione
381290010 381290050 381290250
ACRO381290010EA 46.87 EUR
ACRO381290010 ACRO381290050 ACRO381290250
3-Chlorophthalic anhydride 95+%
3-Chlorophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃ClO₃
Mw: 182.56
Teplota tavenia: 123…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023107
Číslo CAS: 117-21-5
EINECS: 204-179-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
Titration by coupling ≥95.0 %