Tlačiť
Diethylaluminium chloride 0.9 M in toluene, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
381151000 381158000
381151000.EA 93.46 EUR
381151000. 381158000.
Diethylaluminium chloride 0.9 M in toluene, AcroSeal®
Diethylaluminium chloride
Vzorec: C₄H₁₀AlCl
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000459
Číslo CAS: 96-10-6
EINECS: 202-477-2
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Strength 11.5 to 12.5 % (on Al basis)