Tlačiť
3-Formyl-6-methoxypyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
380570010 380570050
ACRO380570010EA 52.15 EUR
ACRO380570010 ACRO380570050
3-Formyl-6-methoxypyridine 97%
3-Formyl-6-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota tavenia: 46…54 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02683446
Číslo CAS: 65873-72-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 54 °C
GC ≥96.0 %