Tlačiť
2-Picolyl bromide hydrobromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
370110050 370110250 370111000
ACRO370110050EA 87.72 EUR
ACRO370110050 ACRO370110250 ACRO370111000
2-Picolyl bromide hydrobromide 98%
2-Picolyl bromide hydrobromide
Vzorec: C₆H₇Br₂N
Mw: 252.94
Teplota tavenia: 149…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863544
Číslo CAS: 31106-82-8
OSN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to pink to orange-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %