Indium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Indium(III) trifluoromethanesulphonate, Indium triflate
368540050
368540250
ACRO368540050EA
151.81
EUR
ACRO368540050
ACRO368540250
Indium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Indium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec:
C₃F₉InO₉S₃ Mw: 562.03 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00144478 Číslo CAS: 128008-30-0 OSN: 3261 ADR: 8 II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to almost white Powder and/or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 19.9 to 20.9 % (In) |