Tlačiť
Indium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
368540050 368540250
ACRO368540050EA 152.03 EUR
ACRO368540050 ACRO368540250
Indium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Indium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉InO₉S₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144478
Číslo CAS: 128008-30-0
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 19.9 to 20.9 % (In)