Tlačiť
1-Boc-4-hydroxypiperidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
368270050 368270250 368271000
ACRO368270050EA 82.92 EUR
ACRO368270050 ACRO368270250 ACRO368271000
1-Boc-4-hydroxypiperidine 97%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
Mw: 201.27
Teplota tavenia: 60…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075174
Číslo CAS: 109384-19-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %