Tlačiť
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
367120010 367120050
ACRO367120010EA 68.59 EUR
ACRO367120010 ACRO367120050
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine 98%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₃F₃N₂
Mw: 230.23
Teplota tavenia: 89…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040765
Číslo CAS: 30459-17-7
EINECS: 250-210-3
OSN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥97.5 %