Tlačiť
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
363890010 363890050
ACRO363890010EA 138.19 EUR
ACRO363890010 ACRO363890050
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 95%
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉O₉S₃Sc
Mw: 492.17
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192433
Číslo CAS: 144026-79-9
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥94 %