Tlačiť
Lithium trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
358710050 358710250 358711000
ACRO358710050EA 60.08 EUR
ACRO358710050 ACRO358710250 ACRO358711000
Lithium trifluoromethanesulphonate 98%
Lithium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CF₃LiO₃S
Mw: 156.01
Teplota tavenia: 423 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013227
Číslo CAS: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 4.34 to 4.56 % (Li)