Tlačiť
Chloro(diethyl)phosphine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Diethylchlorophosphine
350310010 350310050
ACRO350310010EA 119.53 EUR
ACRO350310010 ACRO350310050
Chloro(diethyl)phosphine 95%
Chloro(diethyl)phosphine
Vzorec: C₄H₁₀ClP
Teplota varu: 131…132 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,023 g/cm³
Teplota vzplanutia: 18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013621
Číslo CAS: 686-69-1
EINECS: 211-689-4
OSN: 3129
ADR: 4.3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
NMR ≥94 %