Tlačiť
1-Acetylpiperazine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
346830050 346830250
ACRO346830050EA 57.76 EUR
ACRO346830050 ACRO346830250
1-Acetylpiperazine 98%
1-Acetylpiperazine
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Teplota tavenia: 31…34 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058676
Číslo CAS: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %