Tlačiť
Brij® C20
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Polyoxyethylene(20) cetyl ether
344290050 344295000 344290025
ACRO344290050EA 45.33 EUR
ACRO344290050 ACRO344295000 ACRO344290025
Brij® C20
Brij® C20
Vzorec: C₁₆H₃₃(OCH₂CH₂)₂₀OH
Teplota tavenia: 35,4…39.6 °C
Teplota vzplanutia: >149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080892
Číslo CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Pellets
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Additional info remark: without antioxidant
Impurity ≤1 ppm (Free ethyleneoxide)
Dioxane ≤10 ppm
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 45 to 60 mg KOH/g