Tlačiť
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
329580010 329581000 329580025
ACRO329580010EA 205.38 EUR
ACRO329580010 ACRO329581000 ACRO329580025
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) in water
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Jelly substance
Assay 29 to 31 %