Tlačiť
Zinc trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
317090100 317090500
ACRO317090100EA 107.5 EUR
ACRO317090100 ACRO317090500
Zinc trifluoromethanesulphonate 98%
Zinc trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂F₆O₆S₂Zn
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013229
Číslo CAS: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 %