Tlačiť
Tin(II) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tin trifluoromethanesulphonate, Tin triflate, Tin(II) trifluoromethanesulphonate
312530010 312530050
ACRO312530010EA 64.89 EUR
ACRO312530010 ACRO312530050
Tin(II) trifluoromethanesulphonate 98%
Tin(II) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂F₆O₆S₂Sn
Mw: 416.85
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191251
Číslo CAS: 62086-04-8
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Sn)