Tlačiť
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate 99.9% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trifluoromethanesulphonic acid ytterbium salt hydrate, Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate, Ytterbium(III) triflate hydrate, Ytterbium triflate hydrate
304170010 304170050 304170250
ACRO304170010EA 34.05 EUR
ACRO304170010 ACRO304170050 ACRO304170250
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate 99.9% (trace metals basis)
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate
Vzorec: C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O
Mw: 638.27
Teplota tavenia: 118…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03703499
Číslo CAS: 252976-51-5
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %
Ytterbium (Yb) 20.0 to 26.0 %