Tlačiť
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
299250025 299250050 299250250 299251000
ACRO299250025EA 182.66 EUR
ACRO299250025 ACRO299250050 ACRO299250250 ACRO299251000
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride 98%
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Vzorec: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Mw: 701.91
Teplota tavenia: 260 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009593
Číslo CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay 14.8 to 15.5 % (Pd)