Tlačiť
2-Aminoterephthalic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
278030250 278031000
ACRO278030250EA 97.07 EUR
ACRO278030250 ACRO278031000
2-Aminoterephthalic acid 99%
2-Aminoterephthalic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota tavenia: 324 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134536
Číslo CAS: 10312-55-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %