Tlačiť
Methyl-3-bromopropionate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-bromopropanoate
221790500 221791000 221790250
ACRO221790500EA 196.15 EUR
ACRO221790500 ACRO221791000 ACRO221790250
Methyl-3-bromopropionate 97%
Methyl-3-bromopropionate
Vzorec: C₄H₇BrO₂
Teplota varu: 64…66 °C (18 mmHg)
Hustota: 1,53 g/cm³
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000250
Číslo CAS: 3395-91-3
EINECS: 222-247-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4565 to 1.4595 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %